missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uroplakin Ib Antibody (UPK1B/9258R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24164UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Uroplakin Ib Monoclonal antibody specifically detects Uroplakin Ib in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Uroplakin Ib | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| tetraspanin-20, Tspan-20, TSPAN20tetraspan, UP1b, UPIb, UPK1, uroplakin 1B, Uroplakin Ib, uroplakin-1b | |
| Recombinant fragment (around aa 109-229) of human Uroplakin Ib protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 7348 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| UPK1B/9258R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto