Learn More
Thermo Scientific™ Strisce di provette da 0.2 ml
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Purple
Red
Tipo di chiusura:
Domed Cap
Nessuno
Not Included
Product Type:
8-Strip Cap
8-Strip Tube
Striscia da 8 provette
Quantità:
10 Packs of 12 Strips
10 confezioni da 12 strisce
250 Strips
250 strisce
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 250
Descrizione
Le provette in strisce da 0.2 ml sono compatibili con i blocchi per termociclatore standard da 0.2 ml. Sono ideate per applicazioni PCR e qPCR.
Disponibilità di numerose opzioni di tappo, compresi i tappi ultra trasparenti ideali per saggi qPCR. I tappi, pur costituendo un sigillo sicuro, sono facili da applicare e rimuovere. I tappi portano la capacità complessiva della provetta a 0.25 ml.
Highlights
- Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
- 0.25 mL maximum tube capacity when capped
- Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Colore | Green |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 250 Strips |
| Forma | V-Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Domed Cap |
| Product Type | 8-Strip Tube |