Learn More
Sartorius™ 0.45μm Pore Polyamide Nitrate Membrane
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Punto di bolla | 2.3bar |
| Colore | White |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Materiale | Polyamide |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Portata | 35mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbe-retentive, particle-reducing filtration of water, alkaline solutions and solvents |
| N. per confezione | 100/Pack |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 mm |
| Vedi altri risultati |