Learn More
Thermo Scientific™ Provette singole da 0.5 ml
Minimize sample loss with the “snap shut” lids on these individual 0.5mL tubes for PCR applications.
48.41€ - 50.50€
Specifica
Quantità 1000
Product Type Provette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10532655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-0350/B
Blu Provette a tappo piatto (azzurro) da 0.5 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10293463
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-0350/G
Verde Provette a tappo piatto (verde) da 0.5 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10324623
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-0350/P
Purple 0.5 mL Flat Cap Tubes (Purple) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10785374
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-0350/R
Red 0.5 mL Flat Cap Tubes (Red) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10120943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB-0350/Y
Giallo Provette a tappo piatto (giallo) da 0.5 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11751118
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
AB0489
Clear 0.5 mL Domed Cap Tubes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
0.5 mL Individual Tubes feature a 'snap shut' cap, which are available as either domed or flat caps. These tubes aare compatible with 0.5 mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications.
Highlights
  • Suitable for 0.5 mL thermal cycler blocks
  • 0.6 mL maximum tube capacity when closed
  • Integral ‘snap shut’ cap
  • Available with flat or domed caps
Applications
  • PCR
  • Sample storage
Specifica
Specifica
1000
Provette