Learn More
Labcon 0.5 mL SuperSlik™ Low Retention Microcentrifuge Tubes with Attached Caps
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Microcentrifuge tube
- With flat snap caps, side graduations, and frosted writing surface
- Ultra low fluid retention
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- High centrifuging to 35,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene Resin |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation |
| Imballaggio | 500 / resealable bag 10 bags / case |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |