Learn More
Eppendorf™ 0.5 Model ThermoMixer™
Codice prodotto. p-8009206 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15316551
Marca: Eppendorf™ 5386000010
Specifica
Accuracy Max. ±0.5°C at 20°C to 45°C
Content And Storage Thermoblock 24 x 0.5 mL, EU
Capacità 0.5 mL Microtubes
No. of Places 24
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) 1°C to 100°C
Da utilizzare con (applicazione) Used to Transformation of Bacteria Strains and Plasmids
Include USB Interface
Modello ThermoMixer F0.5
Speed 300 to 2500 rpm
Larghezza (sistema metrico) 206 mm
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Profondità (sistema metrico) 304 mm
Requisiti elettrici 220 to 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Tensione 220 to 240 V
Frequenza 50 to 60 Hz