Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.5 ml con tappo piatto
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, Dnase and human DNA free |
| Colore | Blue |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Quantità | 1000 Case |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 0.5mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Flat Cap |
| Formato | Tube |
| Product Type | Thin Wall PCR Tube |