Learn More
KGW Isotherm™ Linen Bag for large Dewar Vacuum Flask, Type 34/134
Click to view available options
Product Type:
Linen Bag
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Linen |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage and transport of temperature sensitive good, suitable as insulating flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For use with 34 C/CAL (28 L) dewar vessels |
| Product Type | Linen Bag |