Learn More
RETSCH 1.0353 Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
Codice prodotto. 10066339 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
500 μm
750 μm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10066339
Marca: RETSCH 03.647.0328
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 1 mm
Tipo Bottom Sieve
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) SM 200 Cutting Mill