Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2, 99+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-141285 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10582071
Marca: Thermo Scientific Acros 278800010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38701-74-5
Formula molecolare C3H2F6O
Molecular Weight (g/mol) 170.05
Numero MDL MFCD00037559
InChI Key BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
PubChem CID 2724852
IUPAC Name 2-deuterio-2-deuteriooxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99+ atom% D
Densità 1.6400g/mL
Deuterio (D) 99.0% min.
Quantità 1 g
Formula lineare CF3CD(OD)CF3
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Peso formulazione 170.05
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.