Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, 98+%
Codice prodotto. 11351377
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11351377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01693.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1522-22-1 | C5H2F6O2 | 208.059 g/mol
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store away from oxidizing agents, reducing agents and water. Hygroscopic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1522-22-1
Formula molecolare C5H2F6O2
Molecular Weight (g/mol) 208.059
Numero MDL MFCD00000426
InChI Key QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 73706
IUPAC Name 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
Densità 1.486
Punti di ebollizione 69°C to 71°C
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Indice di rifrazione 1.334
Quantità 5 g
Numero UN UN2920
Beilstein 1790138
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 208.06
Percent Purity ≥98%