Learn More
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone, 97%
Codice prodotto. 11363796
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11363796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16851.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 350-92-5 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 350-92-5
Formula molecolare C9H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 188.149
Numero MDL MFCD00068171
InChI Key IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-trifluoro-3-phenylacetone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl, acmc-20amz1, trifluoromethylbenzyl ketone, benzyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl benzyl ketone, ksc227m3d
PubChem CID 222958
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-3-phenylpropan-2-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Densità 1.22
Punti di ebollizione 51°C to 52°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 1 g
Beilstein 2614467
Peso formulazione 188.15
Percent Purity 97%