Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d{2}, 99.5% (Isotopic)
Codice prodotto. 11324448
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11324448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042347.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2 is used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33685-54-0
Formula molecolare C2H2Cl4
Molecular Weight (g/mol) 169.85
Numero MDL MFCD00037672
InChI Key QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Sinonimo 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterioethane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.620 g/mL
Indice di rifrazione 1.493
Quantità 10 g
Punto di fusione -44°C
Punti di ebollizione 147°C
Formula lineare Cl2CDCDCl2
Numero UN UN1702
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in ether,chloroform,ethanol,tetrachloromethane,methanol,acetone,petroleum spirit,carbon disulfide,dimethyl formamide and benzene.
Peso formulazione 169.86
Percent Purity 99.6%