Learn More
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11339185
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11339185
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16480.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane is used for silicone rubber, silicone resin, silicone gel and vinyl manufacturing.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7691-02-3
Numero MDL MFCD00042846
IUPAC Name [[[ethenyl(dimethyl)silyl]amino]-dimethylsilyl]ethene
Specifica
Punti di ebollizione 160°C to 161°C
Materiale o nome chimico 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
Quantità 5 g
Formula molecolare C8H19NSi2
Numero UN UN2924
Beilstein 2411661
Punto d'infiammabilità 42°C (107°F)
Sinonimo 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisilazane, 1,3-divinyltetramethyldisilazane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, silanamine, 1-ethenyl-n-ethenyldimethylsilyl-1,1-dimethyl, bis dimethyl vinyl silyl amine, ccris 2450, bis ethenyldimethylsilyl amine, ethenyl-dimethylsilyl amino-dimethylsilyl ethene, n-dimethylvinylsilyl-1,1-dimethyl-1-vinylsilylamine, dvtmds
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
InChI Key WYUIWUCVZCRTRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C=C)N[Si](C)(C)C=C
Molecular Weight (g/mol) 185.42
PubChem CID 82126
Peso formulazione 185.42
Percent Purity 96%
Indice di rifrazione 1.44
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.819