Learn More
1,1,3,3-Tetramethylurea, 99%
Codice prodotto. 10386920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
Codice prodotto. 10386920
Marca: Thermo Scientific Acros 138491000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-22-4
Formula molecolare C5H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00008319
InChI Key AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethylurea
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,3,3-Tetramethylurea
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9879g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C to 178.0°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCON(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4496 to 1.4516
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Indice di Merck 15, 9378
Gravità specifica 0.9879
Informazioni di solubilità Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viscosità 1.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,3,3-Tetramethylurea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetramethylurea