Learn More
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 98+%
Codice prodotto. 10279940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10279940
Marca: Thermo Scientific Acros 416951000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3030-47-5
Formula molecolare C9H23N3
Molecular Weight (g/mol) 173.3
Numero MDL MFCD00014876
InChI Key UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC Name N'-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18°C
Colore White
Densità 0.8290g/mL
Punti di ebollizione 200°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4415 to 1.4435
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.829
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 1.52 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 173.3
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.