Learn More
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 98%
Codice prodotto. 11418426
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11418426
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15433.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.304 g/mol
Used as ligand in NMR study of complexation/aggregation with neopentyllithium1 and in the study of ligand effects on the selectivity of CO2 incorporation into α,ω-diynes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as ligand in NMR study of complexation/aggregation with neopentyllithium1 and in the study of ligand effects on the selectivity of CO2 incorporation into α,ω-diynes
Solubility
Miscible in water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Store under inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3030-47-5
Formula molecolare C9H23N3
Molecular Weight (g/mol) 173.304
Numero MDL MFCD00014876
InChI Key UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC Name N'-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.83
Punti di ebollizione 199°C
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.442
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1741396
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible in water.
Peso formulazione 173.3
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.