missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane, Mikromol™

Codice prodotto. 17991236
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17991236

Marca: Mikromol MM2513.05

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
CAS 4-4-3547
Nomi componenti o analita 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H12 Cl2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
InChI Formula InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10H,1H3
SMILES CC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC Name 1-chloro-4-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 251.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 250.0316 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato