Learn More
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 75% solution in aromatic free mineral spirit
Codice prodotto. 10595671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Product Code. 10595671
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 349772500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6731-36-8 | C2H4Cl2 | 98.954 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
Colore Undesignated
Nota nome 75% Sol.in Arom.free Min.spirit
CAS 6731-36-8, 67-56-1
CAS min. % 74.0, 24.0
CAS max % 76.0, 26.0
Formula molecolare C2H4Cl2
Formula lineare [(CH3)3COO]2C6H7(CH3)3
Numero MDL MFCD00084801
Densità 0.8950g/mL
Sinonimo ethylidene chloride, ethane, 1,1-dichloro, ethylidene dichloride, dichloroethane, 1,1-dichlorethane, aethylidenchlorid, 1,1-dicloroetano, 1,1-ethylidene dichloride, dichloromethylmethane, rcra waste number u076
InChI Key SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)Cl
IUPAC Name 1,1-dichloroethane
Molecular Weight (g/mol) 98.954
PubChem CID 6365
ChEBI CHEBI:81599
Peso formulazione 302.45
Percent Purity 74 to 76%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 mL
Forma fisica Soluzione
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane,75% sol.in arom.free min.spirit
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Perossido organico Tipo C e D
Hazard Statement
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.