Learn More
1,1-Dimethylurea, 98+%
Codice prodotto. 10463565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10463565
Marca: Thermo Scientific Acros 388740250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-94-7
Formula molecolare C3H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00007959
InChI Key YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
IUPAC Name 1,1-dimethylurea
SMILES CN(C)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Dimethylurea
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 179°C to 183°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NC(O)NH2
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder