Learn More
1,1-Diphenylpropane, 98+%
Codice prodotto. 15448899
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 15448899
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09274.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1530-03-6 | C15H16 | 196.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Diphenylpropane
CAS 1530-03-6
Densità 0.995
Formula molecolare C15H16
Indice di rifrazione 1.564
Numero MDL MFCD00041670
Quantità 5 g
Beilstein 2044542
Sinonimo 1,1-diphenylpropane, diphenylpropane, benzene, 1,1'-propylidenebis, propane, diphenyl, 1,1-diphenylpropyl, phenylpropyl benzene, 3,3-diphenylpropane, acmc-1cujs, 1-phenylpropyl benzene #
InChI Key BUZMJVBOGDBMGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 1-phenylpropylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 196.29
PubChem CID 73726
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 99%