Learn More
1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 97%
Codice prodotto. 15452358
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15452358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55953.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104784-51-2 | C15H16Si | 224.378 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104784-51-2
Formula molecolare C15H16Si
Molecular Weight (g/mol) 224.378
Numero MDL MFCD04039886
InChI Key WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
PubChem CID 4438232
IUPAC Name trimethyl(2-naphthalen-1-ylethynyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
Punto di fusione 41°C to 43°C
Densità 0.968 g/mL
Punti di ebollizione 292°C to 293°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.595
Quantità 25 g
Peso formulazione 224.38
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid