Learn More
1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate,99.5 to 102% (calc. on dry substance), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15663170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
500g
5g
Codice prodotto. 15663170
Marca: Honeywell-Fluka 3104310G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent European Pharmacopoeia, for spectrophotometric det., 99.5-102% (calc. on dry substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18851-33-7
Formula molecolare C12H11ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 234.683
Numero MDL MFCD00150061
InChI Key NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate;hydrochloride
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Punto di fusione 224°C to 225°C
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 4007967
Peso formulazione 234.68g/mol
Percent Purity 99.5 to 102% (calc. on dry substance)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate