Learn More
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS reagent
Codice prodotto. p-180506 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10577172
Marca: Thermo Scientific Acros 417120010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5144-89-8, 66-71-7
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.23
Numero MDL MFCD00149973
InChI Key PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Punto di fusione 97°C to 101°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 23, 227
Indice di Merck 15, 7328
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate
Peso formulazione 198.23
Grado Reagente ACS
Forma fisica Needle-like Crystals