Learn More
1,11-Undecanedicarboxylic acid
Codice prodotto. 15500544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15500544
Marca: Thermo Scientific Acros 369440050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 505-52-2 | C13H24O4 | 244.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-52-2
Formula molecolare C13H24O4
Molecular Weight (g/mol) 244.33
Numero MDL MFCD00002740
InChI Key DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
IUPAC Name tridecanedioic acid
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 11-Undecanedicarboxylic acid
Nota nome 94%
CAS min. % 92.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112.0°C to 114.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2C(CH2)11CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02,731
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Peso formulazione 244.33
Percent Purity ≥92%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.