Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline, 98%
Codice prodotto. 15451738
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15451738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55473.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3476-89-9 | C8H10N2 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3476-89-9
Formula molecolare C8H10N2
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00047564
InChI Key HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
PubChem CID 77028
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Punto di fusione 92°C to 98°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 98%