Learn More
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10273802
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10273802
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW00600DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 4100-13-4
Formula molecolare C3H2N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 130.121
Numero MDL MFCD00052099
InChI Key HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC Name thiadiazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 130.13
Percent Purity 97%