Learn More
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester, TRC
Codice prodotto. 30138183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138183 100 mg 100mg
30137980 2.5 mg 2.50mg
30012580 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138183 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB190030100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63468-09-7
Formula molecolare C25 H38 O6
Molecular Weight (g/mol) 434.57
IUPAC Name 3,4-bis(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoic acid
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester
InChI Formula InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)21-14-13-20(23(26)27)15-22(21)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)
Peso formulazione 434.2668
Quantità 100 mg