Learn More
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11351877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351877 100 g 100g
11341877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07359.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 528-44-9
Formula molecolare C9H6O6
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Numero MDL MFCD00002470
InChI Key ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
PubChem CID 10708
ChEBI CHEBI:166055
IUPAC Name benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Punto di fusione ∽231°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 2214815
Indice di Merck 14,9702
Peso formulazione 210.14
Percent Purity 98%