Learn More
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10497280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497280 250 g Plastic bottle 250g
10725171 25 g Plastic bottle 25g
10395970 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105372500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-30-7
Numero MDL MFCD00005925
InChI Key SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC Name 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic anhydride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 164.0°C to 169.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 390.0°C
Punto d'infiammabilità 227°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C9H4O5
Quantità 250 g
Beilstein 18, 468
Indice di Merck 15, 9872
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes with water. Other solubilities: 0.002g/100g ccl4- 0.06g/100g ligroin (25 c),0.4g/100g mixed xylenes- 15.5g/100g dmf (25 c),49.6g/100g acetone (25 c),21.6g/100g ethyl acetate (25 c)
Molecular Weight (g/mol) 192.13
Peso formulazione 192.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Flakes