Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Punto di fusione | 17°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.454g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 213.5°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 6.6% (150°F) |
| Punto d'infiammabilità | 110°C (230°F) |
| Punto di combustione | 1060°F |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |