Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7044306
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11337585
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05744.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1013-25-8
Formula molecolare C12H19N2
Molecular Weight (g/mol) 191.30
Numero MDL MFCD00038378
InChI Key YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 70542
IUPAC Name 1-(2,5-dimethylphenyl)piperazine
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Punto di fusione 42°C to 47°C
Punti di ebollizione 154°C (10 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 611229
Peso formulazione 190.28
Percent Purity 96%