Learn More
1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Codice prodotto. 11315359
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11315359
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50375.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6461-76-3 | C6H4Cl2O4S2 | 275.114 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6461-76-3
Formula molecolare C6H4Cl2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 275.114
Numero MDL MFCD00059836
InChI Key YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
PubChem CID 246432
IUPAC Name benzene-1,2-disulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Punto di fusione 140°C to 146°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 275.13