Learn More
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane, 97%
Codice prodotto. 10165330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10165330
Marca: Thermo Scientific Acros 321470010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28240-69-9
Formula molecolare C2H4Cl4P2
Molecular Weight (g/mol) 231.81
Numero MDL MFCD00009609
InChI Key SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
PubChem CID 119904
IUPAC Name dichloro(2-dichlorophosphanylethyl)phosphane
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 1.5300g/mL
Punti di ebollizione 70.0°C (1.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2PCH2CH2PCl2
Indice di rifrazione 1.5875 to 1.5935
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.53
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 231.81
Percent Purity 97%