Learn More
1,2-Bis(diethylphosphino)ethane, 98%
Codice prodotto. 15461527
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15461527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039272.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6411-21-8 | C10H24P2 | 206.25 g/mol
It is used in chemical reaearch, organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6411-21-8
Formula molecolare C10H24P2
Molecular Weight (g/mol) 206.25
Numero MDL MFCD00015175
InChI Key MIOCUERTSIJEDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis diethylphosphino ethane, bis 1,2-diethylphosphino ethane, 1,2-bis-diethylphosphino-ethane, acmc-1bbse, ethylenebis diethylphosphine, chembl70363, 1,2 bis diethylphosphino ethane, 1,2-bis-diethylphosphino ethane
PubChem CID 138745
SMILES CCP(CC)CCP(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane
Colore Colorless
Densità 0.884 g/mL
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (10 mmHg)
Odore Pungent
Formula lineare (CH3CH2)2PCH2CH2P(CH2CH3)2
Quantità 1 g
Numero UN UN2845
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità It is soluble in organic solvents.
IUPAC Name 2-diethylphosphanylethyl(diethyl)phosphane
Peso formulazione 206.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid