Learn More
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15479047
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15479047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52367.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6954-77-4
Formula molecolare C8H7BrCl2O
Molecular Weight (g/mol) 269.95
Numero MDL MFCD00043464
InChI Key OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide
PubChem CID 138881
IUPAC Name 1-(2-bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Quantità 250 mg
Numero UN UN2810
Peso formulazione 269.95
Percent Purity ≥97%