Learn More
1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10095982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10095982
Marca: Thermo Scientific Acros 379220050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 18800-28-7
Formula molecolare C8H8Br2O
Molecular Weight (g/mol) 279.96
Numero MDL MFCD00634301
InChI Key LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy
PubChem CID 2734928
IUPAC Name 1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene
SMILES BrCCOC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 36.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4O(CH2)2Br
Quantità 5 g
Peso formulazione 279.96
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.