Learn More
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene, 97%
Codice prodotto. p-3211166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10421743
Marca: Thermo Scientific Acros 379830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2033-76-3 | C8H8BrClO | 235.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2033-76-3
Formula molecolare C8H8BrClO
Molecular Weight (g/mol) 235.51
Numero MDL MFCD00000617
InChI Key YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide
PubChem CID 74854
IUPAC Name 1-(2-bromoethoxy)-4-chlorobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38°C to 39°C
Punti di ebollizione 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4O(CH2)2Br
Indice di rifrazione 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 235.51
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.