Learn More
1,2-Cyclohexanedione, 98%
Codice prodotto. 10636872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10636872
Marca: Thermo Scientific Acros 111160100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 765-87-7
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
InChI Key OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC Name cyclohexane-1,2-dione
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Cyclohexanedione
Punto di fusione 35.0°C to 38.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 193.0°C to 195.0°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H8(=O)2
Indice di rifrazione 1.5180 to 1.5200
Quantità 10 g
Beilstein 07,II,526
Fieser 02,93
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Cyclohexanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/