Learn More
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt solution, Honeywell Fluka™
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M DCTA-Na4, for complexometry
173.87€ - 908.66€
Identificatori chimici
CAS | 5786-78-7 |
---|---|
Formula molecolare | C14H20N2Na2O8 |
Molecular Weight (g/mol) | 390.3 |
InChI Key | TVTLKUMLAQUFAS-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium 1,2-diaminocyclohexane tetraacetate, 1,2-diaminocyclohexenetetra-acetate of sodium, acetic acid, 1,2-cyclohexylenedinitrilo tetra-, sodium salt, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, disodium salt, sodium n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl glycinate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:2, cdta disodium salt, disodium 2-carboxymethyl-2-carboxymethyl-2-oxido-2-oxoethyl amino cyclohexyl amino acetate |
PubChem CID | 24230 |
IUPAC Name | disodium;2-[[2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetate |
SMILES | C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15618390
|
Honeywell-Fluka
35103-1L |
1 L |
173.87€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15624810
|
Honeywell-Fluka
35103-5L-VP |
5 L | |||||||
15638390
|
Honeywell-Fluka
35103-6X1L |
6 x 1 L |
908.66€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Identificatori chimici
5786-78-7 | |
390.3 | |
sodium 1,2-diaminocyclohexane tetraacetate, 1,2-diaminocyclohexenetetra-acetate of sodium, acetic acid, 1,2-cyclohexylenedinitrilo tetra-, sodium salt, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, disodium salt, sodium n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl glycinate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:2, cdta disodium salt, disodium 2-carboxymethyl-2-carboxymethyl-2-oxido-2-oxoethyl amino cyclohexyl amino acetate | |
disodium;2-[[2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetate |
C14H20N2Na2O8 | |
TVTLKUMLAQUFAS-UHFFFAOYSA-L | |
24230 | |
C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Specifica
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt solution | |
C14H20N2Na2O8 | |
6884761 | |
TVTLKUMLAQUFAS-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;2-[[2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetate | |
24230 |
5786-78-7 | |
NONH for all modes of transport | |
sodium 1,2-diaminocyclohexane tetraacetate, 1,2-diaminocyclohexenetetra-acetate of sodium, acetic acid, 1,2-cyclohexylenedinitrilo tetra-, sodium salt, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, disodium salt, sodium n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl glycinate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:2, cdta disodium salt, disodium 2-carboxymethyl-2-carboxymethyl-2-oxido-2-oxoethyl amino cyclohexyl amino acetate | |
C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
390.3 | |
390.3g/mol |