Learn More
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15668370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
pezzi 6
Codice prodotto. 15668370
Marca: Honeywell-Fluka 3458825G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for complexometry,≥98.5%
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145819-99-4
Formula molecolare C14H24N2O9
Molecular Weight (g/mol) 364.351
Numero MDL MFCD00150952
InChI Key VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky
PubChem CID 18674933
IUPAC Name 2-[[2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetic acid;hydrate
SMILES C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Quantità 25 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6884761
Peso formulazione 364.35g/mol
Percent Purity ≥98.5%