Learn More
1,2-Diaminopropane, 99%
Codice prodotto. 15453267
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 15453267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24489.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-90-0
Formula molecolare C3H10N2
Molecular Weight (g/mol) 74.13
Numero MDL MFCD00008089
InChI Key AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC Name propane-1,2-diamine
SMILES CC(N)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diaminopropane
Punto di fusione ∼-37°C
Densità 0.869
Punti di ebollizione 119°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 34°C (93°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 100 mL
Numero UN UN2258
Beilstein 605274
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Indice di Merck 14,7852
Peso formulazione 74.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Diaminopropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-Diaminopropane