Learn More
1,2-Dichlorobenzene-d{4}, 99% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11349967 1 g 1g
11359967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11349967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042280.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It is applied in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2199-69-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 151.02
Numero MDL MFCD00037106
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Sinonimo 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
IUPAC Name 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene-d4
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.34g/mL
Punto d'infiammabilità 65°C (150°F)
Indice di rifrazione 1.5509
Quantità 1 g
Punto di fusione -17°C
Punti di ebollizione 181°C
Numero UN UN1591
Peso formulazione 151.03
Percent Purity 99%