Learn More
1,2-Dichlorobenzene-d4, for NMR, 98 atom% D
Codice prodotto. 10239893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10239893
Marca: Thermo Scientific Acros 321260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2199-69-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 151.02
Numero MDL MFCD00037106
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Sinonimo 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
IUPAC Name 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichlorobenzene-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 98 atom% D
Densità 1.3400g/mL
Deuterio (D) 97.5% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.2% max. (Coulometric)
Quantità 5 g
Formula lineare C6D4Cl2
Peso formulazione 151.04
Grado NMR