Learn More
1,2-Dichlorobenzene, HPLC Grade, 98% min
Codice prodotto. 11363547
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11363547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019385.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-Dichlorobenzene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 146.998
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene
Punto di fusione -18°C
Densità 1.306 g/mL
Punti di ebollizione 180°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 1 L
Numero UN UN1591
Beilstein 606078
Indice di Merck 14,3056
Informazioni di solubilità Miscible with water and most of the organic solvents.
Peso formulazione 147
Percent Purity ≤98%
Grado HPLC
Forma fisica Liquid