Learn More
1,2-Dichloroethane, 99.8%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. p-217014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10333532
Marca: Thermo Scientific Acros 326841000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione -35.0°C
CAS min. % 99.75
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 85.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Water <50ppm
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Gravità specifica 1.25
Formula lineare ClCH2CH2Cl
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 98.96
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichloroethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.