Learn More
1,2-Dichloroethane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haen
Codice prodotto. 15614650
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15614650
Marca: Honeywell-Chromasolv 34872100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione -35°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%
Absorbance max. 0.01 at 270 nm, max. 0.04 at 245 nm, max. 0.60 at 230 nm
CAS max % ≤100.0000%
Densità 1.256 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 83°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 13°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CH2Cl
Numero UN UN1184
Beilstein 605264
Peso formulazione 98.96
Percent Purity >99.8%
Grado HPLC