Learn More
1,2-Dichloroethane-d{4}, 99% (Isotopic)
Codice prodotto. 11379967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
5 x 1 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379967 5 g 5g
11369967 1 g 1g
11386069 5 x 1 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11379967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042281.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-Dichloroethane-d4 is widely used as a solvent for NMR analysis, and in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide) as a chain termination reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17060-07-0
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 102.978
Numero MDL MFCD00037531
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Sinonimo 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
PubChem CID 12197860
IUPAC Name 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane
SMILES C(CCl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane-d4
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.307 g/mL
Punto d'infiammabilità 15°C (60°F)
Indice di rifrazione 1.443
Quantità 5 g
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 83°C
Numero UN UN1184
Informazioni di solubilità Partially miscible with water.
Peso formulazione 102.99
Percent Purity 99%