Learn More
1,2-Dichloropropane, 98%, pure
Codice prodotto. 10162520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
5mL
Codice prodotto. 10162520
Marca: Thermo Scientific Acros 113670050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-87-5
Formula molecolare C3H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 112.98
Numero MDL MFCD00000868
InChI Key KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
IUPAC Name 1,2-dichloropropane
SMILES CC(Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichloropropane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -100.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1560g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C to 96.0°C
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(Cl)CH2Cl
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 105
Indice di Merck 15, 7967
Gravità specifica 1.156
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 112.99
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid