Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15489938
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15489938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63310.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 392660-27-4
Formula molecolare C11H14FN3O2
Molecular Weight (g/mol) 239.25
InChI Key BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 22291169
IUPAC Name 1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-1,4-diazepane
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 10169275
Peso formulazione 239.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid